Fortfahren mit
48307
Gallensäuren-selektiver Flüssigionenaustauscher Mikroelektroden - CocktailA
Selectophore
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
26111700
product line
Selectophore
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Other Notes
In vivo Bestimmung der Gallensäureaktivität in Lebergewebe unter Verwendung einer Mikroelektrode[1].
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
118-74-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B Yu et al.
Biosensors & bioelectronics, 5(3), 215-222 (1990-01-01)
The preparation of a compound liquid ion exchanger used for the miniaturization of bile acid sensitive microelectrode is described. The liquid ion exchanger is 2% benzyldimethylhexadecylammonium cholate in decanol/0.1 M hexadecyltributylammonium taurocholate in 5% hexachlorobenzene, 0.5% bromoacetanilide O-dichlorobenzene. The slopes
Biotechnol. Progress, 6, 62-62 (1990)