Fortfahren mit
480150
Chloroform
ACS reagent, ≥99.8%, contains amylenes as stabilizer
Synonym(e):
Methylidyntrichlorid, Trichlormethan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CHCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.38
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-663-8
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
MDL number:
Assay:
≥99.8%
Grade:
ACS reagent
Bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
160 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8%
contains
amylenes as stabilizer
packaging
PVC-coated bottle of 4x4 L
dilution
(for analytical testing)
impurities
Acetone and aldehyde, passes test, Acid and chloride, passes test, Free chorine (Cl), passes test, <0.03% water
evapn. residue
<0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Pb: ≤0.05 ppm
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Chloroform is a colorless, volatile chlorinated organic solvent whose vapors have a narcotic effect. It is susceptible to degradation with time, which can be suppressed by adding amylene as a stabilizer. Amylene acts as a scavenger of free radicals formed by chloroform decomposition. This solvent meets ACS specifications and can be used for processes requiring strict quality conditions such as analytical testing.
Application
Chloroform may be used in the following processes:
  • Synthesis of colloidal hydrophobic CdSe core nanocrystals (quantum dots).
  • Preparing phospholipid solutions.
  • As a solvent in the photolysis reaction of ruthenium complexes.
  • Solvent for recrystallization.
  • Reference compound to detect the presence of chloroform in Tobacco smokes.
  • Extractant in solvent extraction process.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)