Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
258-260 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
InChI key
DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Application
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Estron
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Milli-Q®-Reinstwassersysteme bereiten Leitungswasser im Labor so auf, dass es frei von organischen Verunreinigungen einschließlich Hormonen ist und sich somit selbst für empfindlichste LC-MS/MS-Analysen eignet.
This study highlights the efficacy of Milli-Q® ultrapure water to support reliable LC-MS/MS analysis of hormones in drinking water.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 46573-250MG | 04061832357263 |