Fortfahren mit
46022
Pentylacetat
≥98.5% (GC), puriss. p.a.
Synonym(e):
Pentyl-acetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,30
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 184,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COO(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-047-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1744753
Assay:
≥98.5% (GC)
€ 69,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pentylacetat, puriss. p.a., ≥98.5% (GC)
vapor density
4.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
4 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥98.5% (GC)
autoignition temp.
680 °F
impurities
≤1% isopentyl acetate
refractive index
n20/D 1.402 (lit.), n20/D 1.403
bp
142-149 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
functional group
ester
SMILES string
CCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
InChI key
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
General description
Pentyl acetate is a straight chain ester. It is an odorant and its odor threshold has been evaluated by sensory panel methods. High pressure phase behavior of type I has been reported for its binary mixtures with CO2. Solubility of these solvent mixtures was observed to increase with the rise in temperature at constant pressure.
Application
Bananenessenz. Wird als Test-Geruchsstoff in olfaktorischen Funktions-Studien und in Studien über psychosoziale Auswirkungen von Gerüchen verwendet.
Pentyl acetate may be used as odorant to compose the library of odorants to evaluate the responses of olfactory sensory neurons (OSNs) to various odorants (having different structures and odors).[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
109584W50400966962
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98.5% (GC)
assay
99%
assay
≥99%
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
impurities
≤1% isopentyl acetate
impurities
-
impurities
-
impurities
-
vapor density
4.5 (vs air)
vapor density
4.5 (vs air)
vapor density
4.5 (vs air)
vapor density
4.5 (vs air)
mp
−100 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentylacetat
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
105.8 °F
flash_point_c
41 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kiyomitsu Nara et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(25), 9179-9191 (2011-06-24)
Mammals can perceive and discriminate myriad volatile chemicals as having a distinct odor. Odorants are initially detected by odorant receptors (ORs) on olfactory sensory neurons (OSNs) in the nose. In the mouse, each OSN expresses one of ∼1000 different OR
Jonas K Olofsson et al.
Chemical senses, 31(7), 699-704 (2006-07-20)
In experimental practice, odors are commonly applied to only one nostril for recordings of olfactory event-related potentials (OERPs), but the lateralization aspect of the OERP response is unclear regarding both stimulated nostril and cortical topography. The purpose of the present
Vidyulata Kamath et al.
Schizophrenia bulletin, 39(1), 59-67 (2011-05-28)
There is increasing evidence that schizophrenia patients have difficulties in the hedonic appraisal of odors. In a prior study, we assessed olfactory hedonic perception birhinally and found that males with schizophrenia failed to attach the appropriate hedonic valence to a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
46022-250ML-F04061832343792
46022-1L-F04061838119872