Fortfahren mit
45763
Ethylacetat
suitable for HPLC, ≥99.8% (GC)
Synonym(e):
EtOAc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
EC Number:
205-500-4
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
506104
MDL number:
Assay:
≥99.8% (GC)
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
73 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
HPLC grade
Quality Level
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
autoignition temp.
801 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.05% water
evapn. residue
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.), n20/D 1.372
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
solvent strength ε (Al2O3)
0.58
λ
1 cm path, H2O reference
UV absorption
λ: 255 nm Amax: 1.0, λ: 275 nm Amax: 0.1, λ: 300 nm Amax: 0.01
format
neat
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylacetat
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
141-78-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Junwei Liu et al.
Planta, 241(6), 1435-1451 (2015-02-27)
Strigolactone changes and cross talk with ABA unveil a picture of root-specific hormonal dynamics under stress. Strigolactones (SLs) are carotenoid-derived hormones influencing diverse aspects of development and communication with (micro)organisms, and proposed as mediators of environmental stimuli in resource allocation
K J S Anand et al.
British journal of anaesthesia, 101(5), 680-689 (2008-08-30)
Relationships between plasma morphine concentrations and neonatal responses to endotracheal tube (ETT) suctioning are unknown in preterm neonates. Ventilated preterm neonates (n=898) from 16 centres were randomly assigned to placebo (n=449) or morphine (n=449). After an i.v. loading dose (100
Yuusuke Fujimoto et al.
PloS one, 7(11), e48685-e48685 (2012-11-13)
Combination therapy with ribavirin, interferon, and viral protease inhibitors could be expected to elicit a high level of sustained virologic response in patients infected with hepatitis C virus (HCV). However, several severe side effects of this combination therapy have been
Global Trade Item Number
SKUGTIN
45763-250MG-R04061838186041