Fortfahren mit
45613
Atrazin-desethyl-desisopropyl-2-hydroxy
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazin, Ammelin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.10
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-455-1
Beilstein/REAXYS Number:
607753
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Nc1nc(N)nc(O)n1
InChI
1S/C3H5N5O/c4-1-6-2(5)8-3(9)7-1/h(H5,4,5,6,7,8,9)
InChI key
MASBWURJQFFLOO-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
453344532149085
Ametrin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45321
Ametrin
Atrazin analytical standard
Supelco
49085
Atrazin
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)