Fortfahren mit
45515
Fuberidazol
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-(2-Furanyl)-1H-benzimidazol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-404-0
Beilstein/REAXYS Number:
153833
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3ccco3
InChI
1S/C11H8N2O/c1-2-5-9-8(4-1)12-11(13-9)10-6-3-7-14-10/h1-7H,(H,12,13)
InChI key
UYJUZNLFJAWNEZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
456844536832543
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fuberidazol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Heart
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)