Fortfahren mit
45407
Cyanazin
PESTANAL®, analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13ClN6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.69
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-544-9
Beilstein/REAXYS Number:
615509
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)(C)C#N)n1
InChI
1S/C9H13ClN6/c1-4-12-7-13-6(10)14-8(15-7)16-9(2,3)5-11/h4H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
InChI key
MZZBPDKVEFVLFF-UHFFFAOYSA-N
General description
Standard für die Supelco MIP SPE-Kartuschen. Bitte fordern Sie für weiterführende Informationen die Supelco-Literatur T407075 und T706023 an.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
456785378745330
Cyanazine PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45407
Cyanazine
Carazolol analytical standard
Supelco
53787
Carazolol
Atrazine PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45330
Atrazine
technique(s)
HPLC: suitable, solid phase extraction (SPE): suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
PESTANAL®
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shannon M Lynch et al.
Environmental health perspectives, 114(8), 1248-1252 (2006-08-03)
Cyanazine is a common pesticide used frequently in the United States during the 1980s and 1990s. Animal and human studies have suggested that triazines may be carcinogenic, but results have been mixed. We evaluated cancer incidence in cyanazine-exposed pesticide applicators
Gaurav Saini et al.
Journal of chromatography. A, 1216(16), 3587-3593 (2009-01-03)
In spite of advances in solid-phase extraction (SPE) technology there are certain disadvantages to current SPE silica-based, column packings. The pH range over which extraction can occur is limited and each column is generally only used once. New diamond-based reversed
Ying Jin-Clark et al.
Environmental toxicology and chemistry, 21(3), 598-603 (2002-03-07)
Toxicities of two triazine herbicides (atrazine and cyanazine) and an organophosphate insecticide (chlorpyrifos) were evaluated individually and with each herbicide in binary combination with chlorpyrifos using fourth-instar larvae of the aquatic midge, Chironomus tentans. Chlorpyrifos at 0.25 microg/L resulted in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
45407-250MG04061832340333