Fortfahren mit
44344
Valeriansäure
pharmaceutical impurity standard
Synonym(e):
Valproic acid impurity A (PhEur), n-Valeriansäure, Pentansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-677-2
Beilstein/REAXYS Number:
969454
MDL number:
Quality Level
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
0.15 mmHg ( 20 °C)
API family
valeric acid
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
707 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7.6 %
impurities
≤5.0% water
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.), 185 °C (lit.)
mp
−20-−18 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Valeriansäure
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 1
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
hcodes
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
176761-10G04061838752963
176761-50G04061838752970
44344-50MG04061834244561