Fortfahren mit
44250
Dotetracontan
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)40CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
591.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1714988
€ 62,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
83-86 °C
application(s)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H86/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-42H2,1-2H3
InChI key
FTJPDYTXORWVLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Dotetracontane is classified under the high molecular weight non-polar hydrocarbon group of compounds.
Application
Dotetracontane may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in aerosol samples as well as an internal standard for the analysis of opium and morphine drug samples by various chromatographic techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
442538708987086
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)