Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
61 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
770 °F
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0001 meq/g Titr. Acid, ≤0.0003 meq/g Titr. base, ≤0.02% water
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
86.7 °C
mp
−84.8 °C (lit.)
density
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
heavy metals: ≤1 ppm
SMILES string
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
InChI key
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichlorethylen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
closed cup - does not flash
flash_point_c
closed cup - does not flash
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-01-6
79-01-6
79-01-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?