Fortfahren mit
43728
BTEX-Lösung
analytical standard
Synonym(e):
Benzene, Ethylbenzene, toluene, p-xylene, m-xylene, o-xylene Mix
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,80
10 x 1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 73,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.480
density
1.099 g/mL at 20 °C
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
General description
BTEX are important chemicals, which are commonly used as chemical intermediates and solvents in the production of plastics.{11)
BTEX belongs to the family of organopollutants, which tend to accumulate in groundwater and contaminate the soil and air as well. These compounds are extremely toxic even in small concentrations and have been reported to cause permanent damage to the central nervous system.[1]
Application
BTEX solution has been used as a standard in the determination of BTEX in soil, using gas chromatography (GC) coupled with flame ionization detector.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analysis Note
Lösung enthält Benzol, Toluol, Ethylbenzen, p-Xylol, m-Xylol, o-Xylol, je 1 mg/ml in DMSO
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CRM47993CRM48026CRM47505
application(s)
environmental
application(s)
environmental
petroleum
application(s)
environmental
petroleum
application(s)
environmental
petroleum
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1A - Muta. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-43-2 + 108-88-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes in soils by multiple headspace solid-phase microextraction
Ezquerro O, et al.
Journal of Chromatography A, 1035, 17-22 (2004)
Field analysis of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene in water by portable gas chromatography?microflame ionization detector combined with headspace solid-phase microextraction
Ji J, et al.
Talanta, 69, 894-899 (2006)
Carla B Vidal et al.
Journal of environmental management, 112, 178-185 (2012-08-28)
Various technologies have been used for the treatment and remediation of areas contaminated by BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes), which are organic compounds that are of particular concern due to their toxicity. Potential applications of synthetic zeolites for environmental
Global Trade Item Number
SKUGTIN
43728-1ML04061832118345
43728-1ML-KC04061836957483
43728-10X1ML04061836962555
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf