Fortfahren mit
40963
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium-bis(trifluormethylsulfonyl)imid
for electrochemistry, ≥98.5% (T)
Synonym(e):
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium N,N-bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]amide, 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bistriflimide, N-Butyl-N-methylpyrrolidinium bistriflimide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20F6N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.41
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98.5% (T)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.5% (T)
form
liquid
impurities
≤400 ppm water
conductivity
2.0 mS/cm
mp
-18 °C
anion traces
bromide (Br-): ≤25 mg/kg, chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, fluoride (F-): ≤50 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
functional group
fluoro
SMILES string
CCCC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is an ionic liquid that can be used:
  • As a solvent for separating azeotropic mixture of 2-propanol and water.
  • To study the activity of electrode materials for the electrocatalytic oxygen reduction (ORR) and oxygen evolution (OER) reactions in Mg-air batteries.
  • As a lubricant for gears and machines.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.
Tribological Properties of Two Bis (trifluoromethylsulfonyl) imide-Based Ionic Liquids on Steel-Steel Contact.
Sanchez FL, et al.
Tribology & Lubrication Technology, 70(7), 44-44 (2014)
Study of separation of water+2-propanol mixture using different ionic liquids: 1-Butyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide or 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide.
Cumplido MP, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 116, 32-41 (2018)
Viscosity-pressure dependence for nanostructured ionic liquids. Experimental values for butyltrimethylammonium and 1-butyl-3-methylpyridinium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide.
Dakkach M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 121(7), 27-38 (2018)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
40963-50G-F04061833417027