Fortfahren mit
40661
Redoxstandard
200 mV
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 134,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
analytical standard
description
redox potential: 200 mV ±5 mV, 25°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
2-8°C
General description
This Redox standard has a potential of 200 mV ±5 mV. It refers to the potential of the platinum electrode versus the Ag/AgCl reference electrode in 3M potassium chloride.
Application
Redox standard acts as a control standard rather than a calibration standard which controls the functionality of the sensing and reference electrodes.
Features and Benefits
  • Broad range of values
  • Very high specifications (±5mV)
  • Detailed safety data sheet (SDS) available
  • Certified with proven verifiable accuracy and uncertainty of measurement
  • Guaranteed stability throughout its entire shelf life
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
131988013887783
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
environmental
pharmaceutical
application(s)
environmental
pharmaceutical
application(s)
environmental
pharmaceutical
application(s)
environmental
pharmaceutical
description
redox potential: 200 mV ±5 mV, 25°C
description
redox potential: 250 mV ±5 mV, 25°C
description
redox potential: 600 mV ±5 mV, 25°C
description
redox potential: 650 mV ±5 mV, 25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Redoxstandard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7487-94-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)