Fortfahren mit
402877
1,1,1-Trichlorethan
ACS reagent, ≥99%, contains 0.05% low alkyl epoxide as stabilizer
Synonym(e):
Methylchloroform, ‘Chlorothene’
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl3CCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.40
EC Number:
200-756-3
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1731614
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
vapor density
4.6 (vs air)
vapor pressure
100 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%, 98.5-101.0% CH3CCl3 + active additives basis
autoignition temp.
998 °F
contains
0.05% low alkyl epoxide as stabilizer
expl. lim.
7.5-15 %, 25 °F
impurities
≤0.0003 meq/g Titr. acid, ≤0.10% water
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.4366 (lit.)
bp
74-76 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.336 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3/c1-2(3,4)5/h1H3
InChI key
UOCLXMDMGBRAIB-UHFFFAOYSA-N
Application
Please view www.aldrich.com/epaods regarding the EPA′s request for application information of Ozone Depleting Substances
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mirjam M Schaap et al.
Archives of toxicology, 89(12), 2413-2427 (2014-10-02)
Alternative methods to detect non-genotoxic carcinogens are urgently needed, as this class of carcinogens goes undetected in the current testing strategy for carcinogenicity under REACH. A complicating factor is that non-genotoxic carcinogens act through several distinctive modes of action, which