Fortfahren mit
38880
3-Methyl-2-butensäure
technical, ≥95% (T)
Synonym(e):
3,3-Dimethyl-acrylsäure, 3-Methyl-crotonsäure, Seneciosäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2C=CHCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
EC Number:
208-782-7
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1720305
MDL number:
grade
technical
assay
≥95% (T)
bp
194-195 °C (lit.)
mp
65-70 °C
SMILES string
C\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)3-5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)
InChI key
YYPNJNDODFVZLE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
200.1 °F - closed cup
flash_point_c
93.4 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
391549-5G04061831810790
391549-25G04061831820065