Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 75 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 122,00 |
Über diesen Artikel
form
solution
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 500 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form solution | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in - |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD - | IVD - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutaraldehyd -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
111-30-8 + 10043-35-3
10043-35-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML4079-50MG | 04065272091329 |
| SML4079-10MG | 04065272091312 |
| I2215-25G | 04061833848340 |
| 3802-75ML | 04061831960358 |