Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 31,60 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
9.6 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 147 °C)
product line
PESTANAL®
assay
≥98%
autoignition temp.
756 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
0.47 %, 236 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChI key
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) agriculture | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| assay ≥98% | assay - | assay - | assay 99% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthalsäuredibutylester
signalword
Danger
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
367.7 °F - open cup
flash_point_c
186.5 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Repr. 1B
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
84-74-2
84-74-2
84-74-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 5005820001 | 04055977244977 |
| P8139-25MG | 04061835546343 |
| P8139-10MG | 04061835558759 |
| P1585-10MG | 04061835574568 |
| 79346-1MG | 04061832951140 |
| 79346-25MG | 04061832860701 |
| 524400-10MG | 04055977270952 |
| P8139-1MG | 04061835518241 |
| P8139-5MG | 04061835558766 |
| P1585-5MG | 04061842154661 |
| P1585-25MG | 04061835574582 |
| P1585-1MG | 04061835574575 |
| 524400-5MG | 04055977270976 |
| 524400-1MG | 04055977270945 |
| 524400-25MG | 04055977270969 |
| 79346-5MG | 04061832951157 |
| 36736-1G | 04061831827170 |