Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 70,90 | |
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 259,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3cc4c(O)cc(O)cc4[o+]c3-c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O15.ClH/c1-9-19(32)21(34)23(36)26(39-9)38-8-18-20(33)22(35)24(37)27(42-18)41-17-7-12-14(30)5-11(28)6-16(12)40-25(17)10-2-3-13(29)15(31)4-10;/h2-7,9,18-24,26-27,32-37H,8H2,1H3,(H3-,28,29,30,31);1H/t9-,18+,19-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27+;/m0./s1
InChI key
ADZHXBNWNZIHIX-XYGAWYNKSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 318922-100ML | 04061826694664 |
| 318922-500ML | 04061838202840 |
| 36428-5MG-F | 04061831825312 |
| 36428-1MG-F | 04061831825305 |