Fortfahren mit
34342
Fenbutatinoxid
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Bis-[tris-(2-methyl-2-phenylpropyl)-zinn]-oxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C60H78OSn2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1052.68
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
236-407-7
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)(C[Sn](CC(C)(C)c1ccccc1)(CC(C)(C)c2ccccc2)O[Sn](CC(C)(C)c3ccccc3)(CC(C)(C)c4ccccc4)CC(C)(C)c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/6C10H13.O.2Sn/c6*1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;;/h6*4-8H,1H2,2-3H3;;;
InChI key
HOXINJBQVZWYGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR15473599936763
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
13356-08-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adenir V Teodoro et al.
Experimental & applied acarology, 36(1-2), 61-70 (2005-08-09)
Lethal concentration (LC) has been widely used to estimate pesticide toxicity. However, it does not consider the sub-lethal effects. Therefore we included the instantaneous rate of increase in association with LC to estimate population-level effects of the acaricides fenbutatin oxide
P Canosa et al.
Talanta, 79(3), 598-602 (2009-07-07)
A novel method for the determination of the miticide bis[tris(2-methyl-2-phenylpropyl)tin] oxide, also known as fenbutatin oxide (FBTO), in agricultural soils is presented. Pressurized liquid extraction (PLE) followed by analyte derivatization and extraction into isooctane was the used sample preparation approach.
K A Barnes et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 11(2), 159-164 (1997-01-01)
A rapid method, using high-performance liquid chromatography (HPLC)/ atmospheric pressure chemical ionization-mass spectrometry, has been developed for the determination of fenbutatin oxide in tomatoes, cucumbers and bananas. Samples were homogenized with sodium carbonate and ethyl acetate, filtered through sodium sulphate
Global Trade Item Number
SKUGTIN
34342-250MG04061826758168