Fortfahren mit
34214
DNC-d8
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
4,4′-Dinitrocarbanilid-d8, N,N′-Bis-(4-nitrophenyl)-harnstoff-d8, BNPH-d8
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 417,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13D8H2N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.29
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 417,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
mass shift
M+8
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)Nc2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H10N4O5/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22/h1-8H,(H2,14,15,18)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI key
JEZZOKXIXNSKQD-PGRXLJNUSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
DNC-d8 may be used as an internal standard for the determination of the analyte DNC, in eggs by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
448818447498448206
DNC-d8 VETRANAL®, analytical standard
Supelco
34214
DNC-d8
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
NMR: suitable, bio NMR: suitable
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
mass shift
M+8
mass shift
M+8
mass shift
M+8
mass shift
M+8
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Development and validation of a multi-residue liquid chromatography-tandem mass spectrometry confirmatory method for eleven coccidiostats in eggs.
Galarini R, et al.
Analytica Chimica Acta, 700(1-2), 167-176 (2011)
Clara Boix et al.
Food chemistry, 160, 313-320 (2014-05-07)
Veterinarian and human pharmaceuticals may be intentionally added to animal feed to enhance animal production. Monitoring these substances is necessary for protecting the consumers. In this work, a screening method covering 116 human and veterinary drugs has been developed and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
34214-10MG04061826756355