Fortfahren mit
34145
Acetochlor ESA Natriumsalz
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-[(Ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)-amino]-2-oxo-ethansulfonsäure Natriumsalz, Acetochlor-ethansulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 268,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20NNaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.37
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 268,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
agency
EPA 535
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
[Na+].CCOCN(C(=O)CS([O-])(=O)=O)c1c(C)cccc1CC
InChI
1S/C14H21NO5S.Na/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)15(10-20-5-2)13(16)9-21(17,18)19;/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
OFHPZIOSKFPQRH-UHFFFAOYSA-M
General description
Acetochlor ESA sodium salt is a metabolite of the herbicide, acetochlor used for the preemergence control of annual grasses and broad-leaved weeds in corn, soybeans and other crops.[1]
Application
Acetochlor ESA may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in water samples using liquid chromatography coupled with mass spectrometry (LC-MS).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
341473414934146
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
agency
EPA 535
agency
EPA 535
agency
EPA 535
agency
EPA 535
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jody A Shoemaker
Journal of AOAC International, 85(6), 1331-1337 (2002-12-13)
One acetamide and 5 acetanilide herbicides are currently registered for use in the United States. Over the past several years, ethanesulfonic acid (ESA) and oxanilic acid (OA) degradation products of these acetanilide/acetamide herbicides have been found in U.S. ground waters
Global Trade Item Number
SKUGTIN
34145-10MG04061826754030