Fortfahren mit
34144
Acetochlor OA
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N-(Ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)oxamsäure, [(Ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-oxo-essigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 217,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.30
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 217,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCOCN(C(=O)C(O)=O)c1c(C)cccc1CC
InChI
1S/C14H19NO4/c1-4-11-8-6-7-10(3)12(11)15(9-19-5-2)13(16)14(17)18/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3,(H,17,18)
InChI key
OTKTUNJJKYTOFF-UHFFFAOYSA-N
General description
Acetochlor OA is a metabolite of the preemergence herbicide, acetochlor used to control annual grasses and broad-leaved weeds in corn, soybeans and other crops.[1]
Application
Acetochlor OA may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in environmental samples using liquid chromatography coupled with mass spectrometry (LC-MS).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jody A Shoemaker
Journal of AOAC International, 85(6), 1331-1337 (2002-12-13)
One acetamide and 5 acetanilide herbicides are currently registered for use in the United States. Over the past several years, ethanesulfonic acid (ESA) and oxanilic acid (OA) degradation products of these acetanilide/acetamide herbicides have been found in U.S. ground waters