Fortfahren mit
34126
Zearalenon -Lösung
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Synonym(e):
ZON
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 454,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H22O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.36
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
200-835-2
MDL number:
€ 454,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(C(O[C@@H](C)CCC2)=O)C(/C=C/CCCC2=O)=CC(O)=C1
InChI
1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-/m0/s1
InChI key
MBMQEIFVQACCCH-QBODLPLBSA-N
General description
Zearalenon ist ein Mykotoxin, das von Fusarium graminearum, F. Culmorum, F. crookwellense und Roseum in pflanzlichen Lebensmitteln produziert wird. Es ist ein Endokrindisrupter, da es an Östrogenrezeptoren bindet und mit steroidogenen Enzymen interagiert.
Certan-Flasche
Application
Zearalenonlösung kann als Referenzstandard für die Analyse des Zearalenongehalts in Fischproben mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) mit Fluoreszenzdetektion genutzt werden.
Die Zearalenonlösung kann als Analysereferenzstandard zur Schätzung des Analyten in biologischen Proben und Lebensmittelprodukten mit verschiedenen chromatographischen Verfahren eingesetzt werden.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CRM469163275835409
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
concentration
50 μg/mL in acetonitrile
concentration
~25 μg/mL in acetonitrile
concentration
~10 μg/mL in acetonitrile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zearalenon -Lösung
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)