Fortfahren mit
33660
PCB Nr. 118
analytical standard
Synonym(e):
2,3′,4,4′,5′-Pentachlor-biphenyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H5Cl5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.43
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
215-648-1
Beilstein/REAXYS Number:
2379471
MDL number:
grade
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
SMILES string
Clc1ccc(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)