Fortfahren mit
33471
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
DBN
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.18
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-087-3
Beilstein/REAXYS Number:
2417
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
impurities
≤1% water
refractive index
n20/D 1.519 (lit.), n20/D 1.521
bp
95-98 °C/7.5 mmHg (lit.)
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CN=C2CCCN2C1
InChI
1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2
InChI key
SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Application
  • 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene (DBN) is an amidine base commonly used in the base-mediated eliminations, condensations, esterifications, isomerizations, carboxylations and carbonylations.
  • It is used in the preparation of supertetrahedral chalcogenide clusters and single crystals of polymer-chalcogenide composites.
  • It also acts as a catalyst for the regioselective Friedel-Crafts C-acylation of pyrroles.[1]
Other Notes
Amidine base used for dehydrohalogenation reactions to olefins
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)