Fortfahren mit
33417
Pyrethroid-Standardmischung
PESTANAL®, analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
General description
Pyrethroids constitutes the fourth major group of insecticides, which primarily shows non-systemic effect in plants. It is also found to be effective as a contact insecticide and stomach poison because of its anti-feeding action towards insects and arachnids.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
enthält je 1000 μg/ml Cyfluthrin, α-Cypermethrin und Flumethrin in Dichlormethan
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-09-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)