Fortfahren mit
33380
4-Methyl-o-phenylendiamin
purum, ≥98.0% (NT)
Synonym(e):
3,4-Diamino-toluol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H3(NH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-826-2
Beilstein/REAXYS Number:
507965
MDL number:
Assay:
≥98.0% (NT)
€ 49,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
bp
155-156 °C/18 mmHg (lit.)
mp
87-89 °C
application(s)
agriculture
environmental
SMILES string
Cc1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
InChI key
DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Methyl-o-phenylenediamine is the 4-substituted derivative of o-phenylenediamine. It reacts with selenous acid in acid solution to form benzoselenadiazoles.
Application
4-Methyl-o-phenylenediamine was employed as chromogenic reagent in the spectrophotometric determination of selenium(IV). It was used in the synthesis of an asymmetrical tetradentate Schiff base via condensation with dehydroacetic acid and salicylic aldehyde.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D26024101915272361
assay
≥98.0% (NT)
assay
97%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
87-89 °C
mp
87-89 °C (lit.)
mp
97-99 °C (lit.)
mp
59-65 °C (lit.)
bp
155-156 °C/18 mmHg (lit.)
bp
155-156 °C/18 mmHg (lit.)
bp
283-285 °C (lit.)
bp
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-o-phenylendiamin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis, characterization and thermal study of some transition metal complexes of an asymmetrical tetradentate Schiff base ligand.
Munde AS, et al.
J. Serb. Chem. Soc., 75(3), 349-359 (2010)
Some 4-substituted< i> o</i>-phenylenediamines as reagents for selenium.
Tanaka M and Kawashima T.
Talanta, 12(3), 211-219 (1965)
Spectrophotometric determination of selenium (IV) with 4-methyl-o-phenylenediamine based on piazselenol formation.
Kartal S, et al.
Journal of Analytical Chemistry, 65(12), 1221-1227 (2010)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
33380-500G-F04061832099477
33380-100G-F04061826737538