Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 58,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
69-72 °C
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)cc1
InChI
1S/C12H7Cl2NO3/c13-8-1-6-12(11(14)7-8)18-10-4-2-9(3-5-10)15(16)17/h1-7H
InChI key
XITQUSLLOSKDTB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - | application(s) PFAS testing |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, NMR: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade certified reference material, TraceCERT® | grade - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrofen
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1836-75-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 33374-100MG | 04061826737477 |