Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 132,00 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 502,00 |
Über diesen Artikel
form
powder
Quality Level
composition
Dye content, 60%
technique(s)
titration: suitable
mp
168-170 °C (lit.)
λmax
606 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\N=C2/C=CC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C18H16N2O/c1-20(2)14-9-7-13(8-10-14)19-17-11-12-18(21)16-6-4-3-5-15(16)17/h3-12H,1-2H3/b19-17+
InChI key
VRZJGENLTNRAIG-HTXNQAPBSA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder, crystals or granules | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| composition Dye content, 60% | composition Dye content, 65% | composition Dye content, 60% | composition - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 330574-1G | 04061826726075 |
| 330574-5G | 04061826726082 |