Fortfahren mit
32810
1,4-Diamino-butan -dihydrochlorid
≥99.0% (AT), powder, purum
Synonym(e):
1,4-Diamino-butan -dihydrochlorid, 1,4-Butandiamin -dihydrochlorid, Putrescin -dihydrochlorid, Tetramethylendiamin -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,80
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 211,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2(CH2)4NH2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
206-375-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3906680
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
powder
€ 88,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
1,4-Diamino-butan -dihydrochlorid, purum, ≥99.0% (AT)
grade
purum
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
mp
280 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Nanoverbundstoff PLA/C20A-Nanoclay durch ultraschallgestützte Schmelzextrusion zur Adsorption von urämischen Toxinen und Methylenblau-Farbstoff: Diese Studie untersuchte die Modifikation von Nanotonerden mit 1,4-Diaminobutan-Dihydrochlorid für adsorbierende Anwendungen und zeigte eine verbesserte Leistung bei der Toxinentfernung (Andrade-Guel et al., 2021).
  • Die Gesamtsynthese des Sperminalkaloids Kukoamin-Bimesylat: In diesem Artikel wird der Syntheseweg von Sperminalkaloid-Derivaten unter Verwendung von 1,4-Diaminobutan-Dihydrochlorid erläutert, wobei die in der medizinischen Chemie geltenden Methoden hervorgehoben werden (Dong, 2018).
Biochem/physiol Actions
Bindet an die Polyamin-modulierende Stelle des NMDA-Rezeptors und potenziert NMDA-induzierte Ströme; Vorläufer von Spermidin.
Bindet an die Polyamin-modulierende Stelle des NMDA-Rezeptors; potenziert NMDA-induzierte Ströme.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Diamino-butan -dihydrochlorid
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)