Fortfahren mit
32471
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol-Ring-13C6 -Lösung
100 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonym(e):
3,6,3-Nonylphenol-13C6, 363-NP-13C6, 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenol-13C6 (Ring-13C6)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 874,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C6C9H24O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.31
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-662-2
MDL number:
€ 874,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 μg/mL in acetone
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(CC)(C)CCC(C)C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C15H24O/c1-5-15(4,11-10-12(2)3)13-6-8-14(16)9-7-13/h6-9,12,16H,5,10-11H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1
InChI key
BGLUSMSXKMBLFS-FQPQTBQFSA-N
General description
Certan Vial
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-ring-13C6 solution may be used as a reference standard in the determination of 4-(3,6-dimethyl-3-heptyl)phenol-ring-13C6 solution in environmental samples using gas chromatography coupled with mass spectrometry.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
335753357433207
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 μg/mL in acetone
concentration
1 μg/mL in acetone
concentration
10 μg/mL in acetone
concentration
10 μg/mL in acetone
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
Still not finding the right product?
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2.
Olaf P Heemken and Nicole Amann
Analytix, 7(4), 1-7 (2011)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
32471-1ML04061826711675