Fortfahren mit
32401
(±)-3-Chlor-1,2-propan-1,1,2,3,3-d5-diol
analytical standard
Synonym(e):
3-MCPD-d5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 367,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3D5H2ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.57
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
€ 367,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
InChI key
SSZWWUDQMAHNAQ-UXXIZXEISA-N
General description
3-MCPD-d5 ist die deuterierte Form von 3-MCDP.
Application
Der interne Standard kann auch in folgenden Analysen eingesetzt werden:
  • Bestimmung von 3-Monochlor-1,2-propandiol und 1,3-Dichlor-2-propanol in verschiedenen Lebensmittelproben durch Flüssig-Flüssig-Extraktion (LLE) und Gaschromatografie-Massenspektrometrie (GC-MS)
  • Gleichzeitige Analyse von 3-Monochlorpropandiol und Glycidylester-Derivaten in Fischölproben durch Gaschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (GC-MS/MS) nach ihrer Derivatisierung mit Phenylborsäure (PBA)
  • Entwicklung und Validierung eines Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie-Elektrospray-Ionisation-Tandem-Triple-Quadrupol-Massenspektrometrie-Verfahrens (UHPLC-ESI-MS/MS) zum Messen von 3-Monochlorpropan-1,2-diol in Caco-2-Zellen
  • Messen von 3- und 2-Monochlorpropandiolestern in 10 extra nativen Olivenölproben und 1 Sonnenblumenölprobe mit einem automatisierten Probenvorbereitungsverfahren in Kombination mit GC-MS/MS
  • Bestimmung der Gesamtkonzentration von 3-MCPD in Speisefetten und -ölen auf Basis eines GC-MS-Verfahrens
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
324063402334182
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mass shift
M+5
mass shift
-
mass shift
M+5
mass shift
M+5
signalword
Danger
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
target_organs
Kidney, Testes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)