Fortfahren mit
32143
Salbutamol-(tert.-butyl-d9)-acetat
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Salbutamol-(tert.-butyl-d9) -acetat (Salz), (±)-2-(tert.-Butyl-d9-amino)-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol -acetat (Salz), Albuterol-(tert.-butyl-d9) acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 732,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13D9H12NO3 · C2H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.42
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 732,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
SMILES string
CC(O)=O.OCC1=CC(C(O)CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=CC=C1O
InChI
1S/C13H21NO3.C2H4O2/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-2(3)4/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)/i1D3,2D3,3D3;
InChI key
FNSZTAIRFCUOBB-KYRNGWDOSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3214254969PHR1560
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)