32090
Synonym(e):
2-Acetyl-10-{3-[di-(methyl-d3)-amino]-propyl}-phenothiazin -maleat (Salz), Acepromazin-d6-maleat, Acetopromazin-(dimethyl-d6) -maleat (Salz)
Eigenschaften
analytical standard
100
limited shelf life, expiry date on the label
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
clinical testing
neat
OC(=O)\C=C/C(O)=O.[2H]C([2H])([2H])N(CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(C)=O)C([2H])([2H])[2H]
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i2D3,3D3;
FQRHOOHLUYHMGG-XJONCRCBSA-N
Beschreibung
Warning
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Die passende Version wird nicht angezeigt?