Fortfahren mit
30723
Salzsäure -Lösung
puriss. p.a., ≥25%
Synonym(e):
Hydrogen chloride solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥25%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
190 mmHg ( 25 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥25%
impurities
residual solvents, complies, ≤0.00005% free chlorine (Cl), ≤0.0001% ammonium (NH4)
ign. residue
≤0.0005% (as SO4)
bp
100 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤50 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg, sulfite (SO32-): ≤1 mg/kg
cation traces
Al: ≤0.05 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Ba: ≤0.02 mg/kg, Be: ≤0.02 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.01 mg/kg, Co: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.2 mg/kg, Ge: ≤0.05 mg/kg, K: ≤0.1 mg/kg, Li: ≤0.01 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Mo: ≤0.02 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.02 mg/kg, Sr: ≤0.01 mg/kg, Ti: ≤0.1 mg/kg, Tl: ≤0.05 mg/kg, V: ≤0.01 mg/kg, Zn: ≤0.05 mg/kg, Zr: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydrochloric acid solution, puriss. p.a., ≥25% is used as a high purity (>98.5%) analytical reagent.
Other Notes
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salzsäure -Lösung
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
THE HYDROLYSIS OF CHITIN BY CONCENTRATED HYDROCHLORIC ACID, AND THE PREPARATION OF LOW-MOLECULAR-WEIGHT SUBSTRATES FOR LYSOZYME.
J A RUPLEY
Biochimica et biophysica acta, 83, 245-255 (1964-11-01)
Daejin Kim et al.
Environmental science & technology, 49(16), 9452-9459 (2015-06-25)
The rare earth elements (REEs) such as neodymium, praseodymium, and dysprosium were successfully recovered from commercial NdFeB magnets and industrial scrap magnets via membrane assisted solvent extraction (MSX). A hollow fiber membrane system was evaluated to extract REEs in a
Quantitative estimation of sialic acids. II. A colorimetric resorcinol-hydrochloric acid method.
L SVENNERHOLM
Biochimica et biophysica acta, 24(3), 604-611 (1957-06-01)