Fortfahren mit
298409
Uniblue A Natriumsalz
Reactive stain for proteins, ≥70% (HPLC)
Synonym(e):
Säureblau 215
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 216,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H15N2NaO7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
506.48
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
238-573-6
MDL number:
€ 216,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥70% (HPLC)
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
λmax
596 nm
εmax
≥20000 at 253-259 nm in water at 0.01 g/L, ≥23000 at 224-230 nm in water at 0.01 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Nc1c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c(Nc4cccc(c4)S(=O)(=O)C=C)cc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N2O7S2.Na/c1-2-32(27,28)13-7-5-6-12(10-13)24-16-11-17(33(29,30)31)20(23)19-18(16)21(25)14-8-3-4-9-15(14)22(19)26;/h2-11,24H,1,23H2,(H,29,30,31);/q;+1/p-1
InChI key
ANOULJGZTVOIFB-UHFFFAOYSA-M
Application
Reaktiver Farbstoff für Proteine
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
861146N0766B7920
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥70% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥70% (HPLC)
mp
>300 °C (lit.)
mp
283 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)