Fortfahren mit
28633-U
Hamilton® 1702N Spritze
1702N Slim Line, volume 25 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.03
UNSPSC Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
blunt tip stainless steel (point style 3)
needle size
22s ga (blunt tip)
description
gastight
feature
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 203075
needle L
51 mm (2 in.)
volume
25 μL
compatibility
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
28632-UHAM8007528617-U
material
blunt tip stainless steel (point style 3)
material
blunt tip stainless steel (point style 3)
material
Gastight syringe
material
cone tip stainless steel (point style 1)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
pkg of 1 ea
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
-
needle L
51 mm (2 in.)
volume
25 μL
volume
10 μL
volume
-
volume
1.2 μL
manufacturer/tradename
Hamilton 203075
manufacturer/tradename
Hamilton 203194
manufacturer/tradename
Hamilton 80075
manufacturer/tradename
Hamilton 203185
compatibility
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
compatibility
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC sampling)
compatibility
-
compatibility
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® 1702N Spritze
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)