Fortfahren mit
28622-U
Hamilton® 1001LTN Spritze
1001LTN, volume 1 mL, needle size 26 ga (cone tip, side port), needle L 56 mm (2.2 in.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.03
UNSPSC Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cone tip, side port stainless steel (point style 5)
needle size
26 ga (cone tip, side port)
description
gastight
feature
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 203141
needle L
56 mm (2.2 in.)
volume
1 mL
compatibility
for use with CTC COMBI PAL (luer tip needle)
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
28621-U28637-U28626-U
material
cone tip, side port stainless steel (point style 5)
material
cone tip, side port stainless steel (point style 5)
material
blunt tip stainless steel (point style 3)
material
cone tip, side port stainless steel (point style 5)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with CTC COMBI PAL (luer tip needle)
compatibility
for use with CTC COMBI PAL (luer tip needle)
compatibility
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
compatibility
for use with CTC COMBI PAL (luer tip needle)
needle L
56 mm (2.2 in.)
needle L
56 mm (2.2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
56 mm (2.2 in.)
needle size
26 ga (cone tip, side port)
needle size
23 ga (cone tip, side port)
needle size
22 ga (blunt tip)
needle size
23 ga (cone tip, side port)
feature
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
feature
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
feature
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
feature
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® 1001LTN Spritze
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)