Fortfahren mit
27602
Koffein
anhydrous, tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Coffeinum, 1,3,7-Trimethylxanthin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
UNSPSC Code:
12352210
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-362-1
Beilstein/REAXYS Number:
17705
MDL number:
Grade:
anhydrous
Agency:
tested according to Ph. Eur.
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
form
powder
mp
234-236.5 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 18.7 g/L at 16 °C
application(s)
environmental
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Application
Koffein wird als Radiosensibilisator zum Untersuchen seiner Auswirkung auf die Hemmung der katalytischen Aktivität von ATM- und ATR-Kinase verwendet.[1] CTGF ist ein wichtiges Modulatorprotein des fibrogenen TGF-β. Daher wird dieses Produkt auch zum Untersuchen der Koffein-abhängigen Regulierung der CTGF-Expression in Hepatozyten der Ratte eingesetzt.[2]
Biochem/physiol Actions
Koffein ist ein Stimulans des Zentralnervensystems, ein Adenosinrezeptor-Antagonist sowie ein Inhibitor der Phosphodiesterase von zyklischem Adenosin-3′,5′-Monophosphat (cAMP). Es stimuliert den Ca2+-Freisetzungskanal aus dem sarkoplasmatischen Retikulum (SR), wodurch die Kopplung von Erregung und Kontraktion der Herzmuskulatur erleichtert wird.[3] Berichten zufolge beeinflusst es den Calciumspiegel in den Zellen, indem es Calcium aus den intrazellulären Speichern freisetzt. Koffein hebt die Zellzykluseffekte verschiedener Chemikalien wie Proteaseinhibitoren auf und verhindert so die Apoptose; außerdem hemmt es nachweislich zelluläre DNA-Reparaturmechanismen.[4]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7731C1778W222455
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
-
grade
FG, Halal, Kosher, anhydrous, natural
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
-
mp
234-236.5 °C (lit.)
mp
234-236.5 °C (lit.)
mp
234-236.5 °C (lit.)
mp
234-236.5 °C (lit.)
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE4B(5142)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE4B(5142)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE4B(5142)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Koffein
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J N Sarkaria et al.
Cancer research, 59(17), 4375-4382 (1999-09-15)
Caffeine exposure sensitizes tumor cells to ionizing radiation and other genotoxic agents. The radiosensitizing effects of caffeine are associated with the disruption of multiple DNA damage-responsive cell cycle checkpoints. The similarity of these checkpoint defects to those seen in ataxia-telangiectasia
E Rousseau et al.
The American journal of physiology, 256(2 Pt 2), H328-H333 (1989-02-01)
Caffeine is thought to affect excitation-contraction coupling in cardiac muscle by activating the sarcoplasmic reticulum (SR) Ca2+-release channel. The effect of caffeine at the single channel level was studied by incorporating canine cardiac SR vesicles into planar lipid bilayers. Cardiac
C P Selby et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 87(9), 3522-3525 (1990-05-01)
Caffeine potentiates the mutagenic and lethal effects of genotoxic agents. It is thought that this is due, at least in some organisms, to inhibition of DNA repair. However, direct evidence for inhibition of repair enzymes has been lacking. Using purified
Global Trade Item Number
SKUGTIN
27602-250G04061826185421