Fortfahren mit
27301
Salicylsäure
99.5-100.5% (calc. to the dried substance), meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Synonym(e):
2-Hydroxybenzoesäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,70
6 x 1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 401,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(HO)C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.12
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-712-3
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
774890
Assay:
99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
€ 91,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Salicylsäure, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
vapor density
4.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 114 °C)
assay
99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
impurities
residual solvents, complies, ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.2% related subst. (HPLC)
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.3% loss on drying
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
suitability
complies for appearance of solution, complies for identity
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213), PTPN1(5770)
Application
  • Bewältigung von Salinitätsstress in der Landwirtschaft: In einer Studie wurde die Anwendung von Salicylsäure zur Linderung von Salinitätsstress in Gerste demonstriert, wodurch das Potenzial aufgezeigt wurde, die Widerstandsfähigkeit von Getreide gegenüber salzhaltigen Umgebungen zu verbessern und somit zu nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken beizutragen (Hanif et al., 2024).
  • Verbesserte Leistung pharmazeutischer Gele: Die Forschungsarbeit zu Nitrocellulose für die längere Permeation von Levofloxacin-HCl-Salicylsäure-in-situ-Gel unterstrich ihren Nutzen bei der Verbesserung von Arzneimittelabgabesystemen, insbesondere bei der Behandlung bakterieller Infektionen mit verbesserter Wirksamkeit (Khaing et al., 2024).
  • Biotechnologische Herstellung von Withanoliden: Salicylsäure wurde als Auslöser in der Haarwurzel-Kultur von Withania somnifera angewendet, wodurch die Produktion von Withanoliden und Phenolsäuren erheblich gesteigert wurde. Diese Moleküle sind aufgrund ihrer therapeutischen Eigenschaften für pharmazeutische Anwendungen von entscheidender Bedeutung (Halder und Ghosh, 2024).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2475881609002S0200000
assay
99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
≥99.0%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
impurities
residual solvents, complies, ≤0.2% related subst. (HPLC), ≤0.001% heavy metals (as Pb)
impurities
H2SO4, passes test (darkened)
impurities
-
impurities
-
vapor pressure
1 mmHg ( 114 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 114 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 114 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 114 °C)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
anion traces
-
anion traces
-
vapor density
4.8 (vs air)
vapor density
4.8 (vs air)
vapor density
4.8 (vs air)
vapor density
4.8 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salicylsäure
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
314.6 °F - closed cup
flash_point_c
157 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Rapid colorimetric determination of nitrate in plant tissue by nitration of salicylic acid1.
Cataldo DA, et al.
Communications in Soil Science and Plant Analysis, 6(1), 71-80 (1975)
Salicylic acid activates nitric oxide synthesis in Arabidopsis.
Zottini M, et al.
Journal of Experimental Botany, 58(6), 1397-1405 (2007)
E Benfeldt et al.
Acta dermato-venereologica, 79(5), 338-342 (1999-09-24)
Our aim was to simultaneously investigate 2 techniques for in vivo sampling of peripheral compartment pharmacokinetics after systemic administration of acetylsalicylic acid. Ten volunteers were given 2 g acetylsalicylic acid orally. Blood samples and dialysates from 4 microdialysis probes inserted
Global Trade Item Number
SKUGTIN
27301-6X1KG-R04061833458853
27301-1KG-R04061826151662