Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
purified by
glass distillation
expl. lim.
22 %
impurities
Free halogens, passes test, ≤0.0003 meq/g Titr. acid, ≤0.02% water
evapn. residue
<0.0003%
color
APHA: ≤10, clear
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 235 nm Amax: 1.00, λ: 240 nm Amax: 0.20, λ: 250 nm Amax: 0.05, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 340-400 nm Amax: 0.01
suitability
passes test for HPLC
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlormethan
flash_point_c
does not flash
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-09-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?