Fortfahren mit
26294
Hamilton® Spritze, Serie 1000 GASTIGHT®, PTFE-Luer-Lock
1005SLPT (for Purge & Trap), volume 5 mL, needle size (not included)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
material
glass body
needle size
(not included)
feature
This syringe allows you to easily remove the syringe plunger and load water samples into the syringe barrel
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81570
volume
5 mL
General description
Purge & Trap Spritzen
Diese Purge&Trap-Version der SampleLock-Spritzen ist für Trinkwasseranalysen entsprechend der US EPA Purge&Trap-Anreicherungstechniken (EPA-Methoden 502.1, 502.2, 503.1, 524.1 und 524.2) entwickelt.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
2629404061832873848