Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
syringe type Sample Lock
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81056
needle L
51 mm (2 in.)
volume
100 μL
General description
- Ein Drehventil schließt die Probe in der Spritze ab
- Eine Kolbensicherung vermeidet den Verlust von Probenmaterial und verhindert, dass der Kolben bei höheremDruck herausgeschossen wird
- Anschluß an "male" oder "female" Luer-Fittings möglich
- Interne Standards können durch den Ventilanschluß zu der, in der Spritze gehaltenen Probe, gegeben werden.
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Hamilton 81056 | manufacturer/tradename Hamilton 81256 | manufacturer/tradename Hamilton 81356 | manufacturer/tradename Hamilton 81456 |
| needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) |
| feature syringe type Sample Lock | feature syringe type Sample Lock | feature syringe type Sample Lock | feature syringe type Sample Lock |
| volume 100 μL | volume 0.5 mL | volume 1 mL | volume 2.5 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® SampleLock Spritze
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?