Fortfahren mit
24575
Hamilton® Microliter Spritze, abnehmbare Nadel
701 ASRN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
Synonym(e):
Hamilton® Autosampler Spritze 701ASRN, 10μL, 23s-26s
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
needle size
23s-26s ga (cone tip)
feature
needle type ASRN (removable needle)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80359
needle L
43 mm (1.71 in.)
volume
10 μL
General description
Hamilton′s Microliter Spritzen werden zur Injektion von Flüssigkeiten verwendet. Diese Spritze besteht aus einem Glaskörper mit von Hand angepasstem Edelstahlkolben. Jeder Kolben ist einzeln an seinen Glaskörper angepasst. Der Kolben kann nicht bei anderen Spritzen eingesetzt werden.
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. Syringes can be replaceable or cemented.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
213212131221313
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80359
manufacturer/tradename
Hamilton 87957
manufacturer/tradename
Hamilton 80388
manufacturer/tradename
Hamilton 80387
feature
needle type ASRN (removable needle)
feature
needle type ASRN (removable needle)
feature
needle type N (cemented needle)
feature
needle type N (cemented needle)
needle size
23s-26s ga (cone tip)
needle size
23s ga
needle size
26s ga (cone tip)
needle size
23s ga (cone tip)
needle L
43 mm (1.71 in.)
needle L
43 mm (1.71 in.)
needle L
43 mm (1.71 in.)
needle L
43 mm (1.71 in.)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Robards, Kevin; Jackson, P.E., Haddad, Paul A.
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
2457504061832873657