Fortfahren mit
24481
4-Chlor-1,3-dioxolan-2-on
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
Chlorethylencarbonat, Chlorethylenglykol-carbonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3ClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.51
EC Number:
223-583-5
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
109433
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
grade
technical
assay
≥90% (GC)
refractive index
n20/D 1.454 (lit.), n20/D 1.455
bp
121-123 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3ClO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
InChI key
OYOKPDLAMOMTEE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)