Fortfahren mit
22880
Chloracetylchlorid
purum, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Chloroacetic chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 40,90
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,60
€ 64,20
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCH2COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.94
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-171-6
Beilstein/REAXYS Number:
605439
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 40,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
60 mmHg ( 41.5 °C)
grade
purum
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.453
bp
105-106 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
1.419 g/mL at 20 °C, 1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, chloro
SMILES string
ClCC(Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2
InChI key
VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
General description
Chloroacetyl chloride is an aliphatic acid chloride.
Application
Chloroacetyl chloride was used in the synthesis of N-hydrazino acetyl-sulphonamides[1].
Chloroacetyl chloride may be used to prepare:
  • 2-chloro-N-(pyridine-2-yl)acetamide via N-acylation of pyridin-2-amine
  • chloroacetyl cellulose by reacting with cellulose in N,N-dimethylformamide
  • azetobenzothiazine derivatives by reacting with 1,3-benzothiazines in the presence of a base in refluxing toluene
  • 2-chloro-1-(3,5-diaryl-4,5-dihydropyrazol-1-yl)-ethanones by reacting with 3,5-diaryl-4,5-dihydropyrazoles
  • chloroacetyl isatins by reacting with isatins under microwave conditions
It acts as a linker during the grafting of pyrimethanil with chitosan.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.02411104493D55008
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
bp
105-106 °C (lit.)
bp
105-110 °C/1013 hPa
bp
105-106 °C (lit.)
bp
107-108 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.453
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloracetylchlorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
target_organs
Lungs
supp_hazards
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and Anticancer Activity of Isatin-Based Pyrazolines and Thiazolidines Conjugates.
Havrylyuk D, et al.
Arch. Pharm. (Weinheim), 344(8), 514-522 (2011)
Oana Maria Parasca et al.
Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 117(1), 238-243 (2014-02-11)
Infections caused by bacterial species are common in immunocompromised patients and carry significant treatment costs and mortality. The emerging resistance of microorganisms to some synthetic antimicrobial agents makes it necessary to continue the research for new antimicrobial drugs. To design
Application of microwave induced Delepine reaction to the facile one pot synthesis of 7-substituted 1, 3-dihydro-2h-[1, 4]-benzodiazepin-2-one-5-methyl carboxylates from the corresponding 1-chloroacetyl isatins.
Sharma P, et al.
International Journal of Chemical Sciences, 8(1) (2010)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PH000069-25MG04061831294842
22880-500ML04061838781499
22880-100ML04061838781482
22880-1L04061836691509