Fortfahren mit
22184
Cellulose Chromatography Resin
acid washed, powder, 60-700 mesh
Synonym(e):
Baumwolllinters
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 197,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
EC Number:
232-674-9
MDL number:
€ 197,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cellulosepulver, acid washed, powder, suitable for column chromatography
form
powder
Quality Segment
quality
acid washed
technique(s)
LPLC: suitable
fiber L
0.02-0.25 mm
matrix
Cellulose
matrix active group
polymer
particle size
20-250 μm
cation traces
Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg
suitability
suitable for column chromatography
separation technique
size exclusion (SEC)
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
General description
Cellulose, a homopolymer consisting of glucose units joined by beta-1,4 bonds. These are strongly attached through inter and intramolecular hydrogen bonds and van der Waals forces resulting in microfibrils which together form fibers. They are arranged in parallel reducing ends of adjacent glucan chains.[1] Cellulose is widely used as sorbent in TLC.[2]
Application
Hochreines Cellulose-Pulver für die Verteilungschromatographie
Cellulose was used to measure the cyrstallinity index using X-ray diffraction (XRD) patterns and solid-state 13C nuclear magnetic resonance spectra.[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2218322182C6288
matrix
Cellulose
matrix
Cellulose
matrix
Cellulose
matrix
-
matrix active group
polymer
matrix active group
polymer
matrix active group
polymer
matrix active group
-
separation technique
size exclusion (SEC)
separation technique
size exclusion (SEC)
separation technique
size exclusion (SEC)
separation technique
-
particle size
20-250 μm
particle size
10-100 μm
particle size
20-150 μm
particle size
(medium)
form
powder
form
powder
form
powder
form
fibers
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cellulosepulver
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)