Fortfahren mit
22092
Sojabohnen-Casein-Aufschluss-Bouillon
NutriSelect® Plus, powder, suitable for microbiology
Synonym(e):
CASO-Bouillon, Soja-Casein-Bouillon, verdaut; TSB, Trypton-Soja-Bouillon, CASO-Bouillon, Casein-Soja-Bouillon, TSB, Trypton-Soja-Bouillon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,90
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41171607
NACRES:
NA.74
MDL number:
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Plus
Agency:
according to ISO 10273:2017, according to ISO 21871:2006
Form:
powder
Suitability:
nonselective for Bacillus spp., nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Campylobacter spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
Application(s):
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
pathogen testing
personal care
pharmaceutical
sample preparation
veterinary
water monitoring, microbiology
€ 85,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
according to ISO 10273:2017, according to ISO 21871:2006
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
casein peptone (pancreatic), 17 g/L , dipotassium hydrogen phosphate, 2.5 g/L , glucose, 2.5 g/L , sodium chloride, 5 g/L , soya peptone (papain digest.), 3 g/L
packaging
bottle of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
light yellow
final pH
7.3±0.2 (25 °C)
application(s)
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
pathogen testing
personal care
pharmaceutical
sample preparation
veterinary
water monitoring, microbiology
suitability
nonselective for Bacillus spp., nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Campylobacter spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
General description
Trypton-Soja-Bouillon ist ein Allzweck-Nährmedium für die Isolierung und Kultivierung von anspruchsvollen und anspruchslosen Mikroorganismen oder die Pflege von Stammkulturen. Sie ist ein komplexes Medium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Die Formulierung des TSB-Mediums enthält eine Kombination von Casein- und Soja-Peptonen und liefert organischen Stickstoff, insbesondere Aminosäuren und langkettige Peptide. Natriumchlorid hält das osmotische Gleichgewicht im Medium aufrecht und die natürlichen Zucker von den Sojapeptonen dienen als Energiequelle.
Application
Trypton-Soja-Bouillon ist ein Medium, in dem viele anspruchsvolle Organismen hervorragend gedeihen, ohne dass Serum hinzugefügt werden muss. Es eignet sich zur Bestätigung von Campylobacter jejuni mittels Mobilitätstest. Das Nährmedium eignet sich gleichermaßen für die Kultivierung von aeroben und anaeroben Bakterien.
Features and Benefits
NutriSelect® Plus sind Nährmedien in Pulverform, die Folgendes bieten:
  • Qualitätskontrolle mit Test auf Wachstumsförderung gemäß Branchenstandards
  • Qualitätssicherung gemäß ISO 9001
  • Kostengünstige Medien in Pulverform
Preparation Note
30 g dehydrierte Medien, suspendiert in 1 Liter aufgereinigtem, filtriertem Wasser. Unter regelmäßigem Rühren erwärmen und eine Minute lang kochen. Bei 121 °C 15 Minuten lang sterilisieren. Auf 45–50 °C abkühlen. Vorsichtig mischen und in sterile Petrischalen oder sterile Kulturröhrchen verteilen.
Other Notes
Capability of selective media to detect heat-injured Shigella flexneri
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Kulturmedium® in Pulverform. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
512282209822089
suitability
nonselective for Bacillus spp., nonselective for Campylobacter spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Neisseria spp., nonselective for coliforms, nonselective for Candida spp., nonselective for Streptococcus spp.
suitability
nonselective for Bacillus spp., nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Campylobacter spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
suitability
bacteria (fastidious organism), nonselective for Bacillus spp., nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Campylobacter spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for coliforms
suitability
bacteria (general purpose media), nonselective for Bacillus spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Clostridium spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for coliforms, nonselective for molds (General Media), nonselective for yeasts (General Media)
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
application(s)
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
pathogen testing
personal care
pharmaceutical
sample preparation
veterinary
water monitoring, microbiology
application(s)
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical
sample preparation
veterinary
water monitoring, microbiology
application(s)
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
pathogen testing
personal care
pharmaceutical
sample preparation
veterinary
water monitoring, microbiology
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical
sterility testing
surface monitoring, microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
agency
according to ISO 10273:2017, according to ISO 21871:2006
agency
according to ISO 10273:2017, according to ISO 21871:2006
agency
according to ISO 10273:2017, according to ISO 21871:2006
agency
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Some Bacillus species are crucial for advancing our understanding of bacteria, while others can be harmful, acting as spoilage organisms or pathogens. Nevertheless, all these species are significant in biotechnological research.
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
Alle Artikel anzeigen
J.L. Smith et al.
Journal of Food Protection, 53, 141-141 (1990)
Lucia Hrncirova et al.
Folia microbiologica, 64(4), 497-508 (2019-01-19)
The aim of this work was to test the hypothesis that antimicrobial food additives may alter the composition of human gut microbiota by selectively suppressing the growth of susceptible gut microbes. To explore the influence of antimicrobial food additives on
S K Urwyler et al.
Letters in applied microbiology, 62(2), 130-137 (2015-11-20)
Fast microbial identification is becoming increasingly necessary in industry to improve microbial control and reduce biocide consumption. We compared the performances of two systems based on MALDI-TOF MS (VITEK MS and BIOTYPER) and two based on biochemical testing (BIOLOG, VITEK
Global Trade Item Number
SKUGTIN
22092-500G04061835571406
EHU220921-20UG04061828792061
EHU220921-50UG04061828740055