Fortfahren mit
21853
Carbonat-Ionophor II -Lösung
Selectophore
Synonym(e):
1-(Dodecylsulfonyl)-4-trifluoracetyl-benzol, ETH 6019
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H29F3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.50
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
Beilstein/REAXYS Number:
4765347
MDL number:
product line
Selectophore
SMILES string
CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H29F3O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16-27(25,26)18-14-12-17(13-15-18)19(24)20(21,22)23/h12-15H,2-11,16H2,1H3
InChI key
WQOBMOYCYLMGKH-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Physical form
Lösung in 0.5 mL Tetrahydrofuran
Other Notes
Lipophilic, neutral ionophore selective for carboxylate and hydroxide. Used in solvent-polymeric membrane electrodes
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
1.4 °F - closed cup - Solvent
flash_point_c
-17 °C - closed cup - Solvent
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K. Wang
Analytical Chemistry, 63, 970-970 (1991)
C. Behringer
Analytica Chimica Acta, 233, 41-41 (1990)